Documentos Principais
21741
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Metal hub (N), needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
22 ga (blunt tip)
Características
needle type Metal hub for TLL syringes, LT or TLL connectors
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 91022
agulha C
51 mm (2 in.)
compatibilidade
for use with Hamilton LT and TLL
Descrição geral
Hamilton needles are manufactured from 304 stainless steel. The standard needle length is 51 mm (2 in.). Blunt needle point is suitable for use with HPLC injection valves and for sample pipetting.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)