Documentos Principais
Z238694
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 575,00
R$ 575,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 575,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 575,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 005.550.1
Comprimento
500 mm
Diâmetro do eixo
6 mm
Descrição geral
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)