Documentos Principais
Z215244
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 100 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
fabricante/nome comercial
Cowie
Comprimento
650 mm
Diâmetro da lâmina
100 mm
Diâmetro do eixo
9.5 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)