Documentos Principais
Z215228
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 774,00
R$ 774,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 774,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
R$ 774,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Cowie
Comprimento
500 mm
Diâmetro da lâmina
80 mm
Diâmetro do eixo
6 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)