Documentos Principais
Z175803
Sigma-Aldrich
Aldrich® silvered, vacuum-jacketed Vigreux column
L 400 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.690,00
R$ 3.690,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.690,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 3.690,00
Check Cart for Availability
Junta
Joints ST/NS24/40 (2)
D.I.
19 mm
Comprimento
400 mm
D.E.
38 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vacuum-jacketed and strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. The silvering is inside the vacuum space and is completely sealed off. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)