Documentos Principais
Z516333
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
Overall H 230 mm, joint: ST/NS 14/20
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.525,00
R$ 4.525,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.525,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 4.525,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
D.E.
28 mm
Total A
230 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)