Documentos Principais
Z413119
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 75 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.230,00
R$ 1.230,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.230,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 1.230,00
Check Cart for Availability
Junta
joint ST/NS14/20
D.I. × D.E.
10 mm × 15 mm
C efetivo
75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)