Documentos Principais
Z122475
Sigma-Aldrich
Aldrich® Micro Vigreux column
Unjacketed, effective L 190 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 508,00
R$ 508,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 508,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 508,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Junta
joint ST/NS14/20
D.I. × D.E.
10 mm × 12 mm
C efetivo
190 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Outras notas
Fits Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)