Documentos Principais
Z175714
Sigma-Aldrich
Aldrich® Oldershaw distilling column
no. of plates: 10
, I.D. × O.D. 28 mm × 64 mm, Joints: ST/NS 29/42 (2)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 29.450,00
R$ 29.450,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 29.450,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 29.450,00
Check Cart for Availability
Junta
Joints: ST/NS29/42 (2)
D.I. × D.E.
28 mm × 64 mm
tamanho da coluna
~495 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vacuum-jacketed, strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. Consists of a series of sealed-in, perforated plates, each of which has a drain tube to direct condensed distillate to next lower plate and a weir to maintain uniform liquid level.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)