Documentos Principais
Z111538
Polystyrene vial for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
L 2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
disponibilidade
not available in EU
Comprimento
2 in.
capacidade
1.0 mL
Diâmetro
1/2 in.
Descrição geral
With PE slip-on cap. For mulling with mineral oil. Use with Plexiglas® ball pestles, order separately.
Informações legais
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)