Documentos Principais
Z111554
Sigma-Aldrich
Steel vial and ball pestle for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
stainless steel, diam. × L 1/2 in. × 1.0 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.067,00
R$ 1.067,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.067,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
R$ 1.067,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
stainless steel
disponibilidade
not available in EU
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × C
1/2 in. × 1.0 in.
Descrição geral
For grinding and mixing hard materials. Includes 1/4 in. diam. ball pestle.
Informações legais
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)