Documentos Principais
793418
Sigma-Aldrich
Phenyl-α-MIDA-boryl aldehyde
Sinônimo(s):
(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)(phenyl)acetaldehyde
Selecione um tamanho
1 G
R$ 794,00
R$ 794,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 794,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14BNO5
Número CAS:
Peso molecular:
275.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
R$ 794,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
144-149 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(C=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H14BNO5/c1-15-7-12(17)19-14(20-13(18)8-15)11(9-16)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
chave InChI
RQJSTCYODUTEFL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This boronic acid derivative is in a series of the first known stable α-boryl aldehyde species. Through the employment of the MIDA-protected boronic ester, this building block has been shown as a precursor to the synthesis of unnatural amino acids.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
The Yudin laboratory is known for the development of amphoteric molecules and their application in synthesis. The corresponding reagents possess nucleophilic and electrophilic functional groups that do not prematurely react with each other.