Documentos Principais
Z111481
Sigma-Aldrich
Polystyrene vial for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
L 1 in.
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polystyrene vial
disponibilidade
not available in EU
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Comprimento
1 in.
capacidade
1.0 mL
Diâmetro
1/2 in.
Descrição geral
With PE slip-on cap. For mulling with mineral oil. Use with Plexiglas® ball pestles, order separately.
Informações legais
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)