938238
Sílica
monodisperse, non-porous, 5 μm
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
Formulário
powder
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
non-porous
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)