Documentos Principais
Z107182
Sigma-Aldrich
Base plates
Unthreaded
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 124,00
10 EA
R$ 971,00
R$ 124,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 124,00
10 EA
R$ 971,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
R$ 124,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Descrição geral
Fits ½ in. lattice rods. Flat base.
These base plates are of a non-ferrous alloy, two inches in diameter, 16 mm high, with set screw for fastening lattice frame rods. Provided without mounting screws. Plate has four holes for attaching to bench, floor or wall.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)