Documentos Principais
Z562548
LabJaws hook lattice rod connector
jaw capacity 0-13 mm , 0-51 inches, nickel plated (zinc)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 86,00
R$ 86,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 86,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 86,00
Check Cart for Availability
Materiais
nickel plated (zinc)
fabricante/nome comercial
Troemner 916128
capacidade da garra
0-13 mm , 0-51 inches
Descrição geral
Corrosion resistant. The hook allows for one-handed assembly of two components with one adjustment screw.
Informações legais
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)