32008
1,2-Diethylbenzene
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
o-Diethylbenzene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
743 °F
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
p.e.
183 °C (lit.)
pf
−31 °C (lit.)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1CC
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Attraction of adult Harmonia axyridis to volatiles of the insectary plant Cnidium monnieri: This study investigates the attraction of the beetle Harmonia axyridis to 1,2-diethylbenzene, indicating potential uses in biological control strategies (Zhiping et al., 2020).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?