Documentos Principais
Z693774
LabJaws hook lattice rod connector
stainless steel
Sinônimo(s):
clamp holders, frame connectors
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 136,00
R$ 136,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 136,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 136,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
fabricante/nome comercial
Troemner 916358
capacidade da garra
0-13 mm
Descrição geral
Corrosion resistant. The hook allows for one-handed assembly of two components with one adjustment screw.
Informações legais
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)