Documentos Principais
AXYPCR96FLTC
PCR microplate with flat top
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 4x25plates/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
conical bottom clear polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-96-FLT-C
Corning
embalagem
pkg of 4x25plates/cs
volume máximo
200 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
200 μL
adequação
suitable for (qPCR)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Axygen® 96-well flat top PCR microplate is ideal for use with standard thermal cycling, BioRad qPCR systems and Statagene MX-3000 systems.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
  • No skirt plate design can be sealed with strip caps, Axymat, or sealing film.
  • Fits 0.2 mL thermal cycler blocks.
  • Single notch corner.
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)