Documentos Principais
Z106372
Sigma-Aldrich
Shorty Vials®
volume 2 mL, neck thread, 13 ‑ 425, diam. × H 15 mm × 28 mm
Selecione um tamanho
200 EA
R$ 1.275,00
R$ 1.275,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 EA
R$ 1.275,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
R$ 1.275,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
clear borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
neck thread 13 ‑ 425
diâmetro × A
15 mm × 28 mm
volume
2 mL
Descrição geral
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Vial only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Select caps and septa according to application.
Informações legais
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Is the Shorty Vial Z106372, with a volume of 2 mL and a 13-425 neck thread size, available in amber color?
    1 answer
    1. The Shorty Vial Z106372 is not available in amber color. There are other options for amber vials with a 13-425 thread, but the dimensions may differ.