Documentos Principais
Z115088
Sigma-Aldrich
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 2 mL, thread for 15-415, diam. × H 17 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 1.783,00
R$ 1.783,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 1.783,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
R$ 1.783,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 12 ea
tamanho da tampa
15-415
diâmetro × A
17 mm × 61 mm
volume
2 mL
conector
thread for 15-415
Descrição geral
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type, in order to prevent contamination.
Informações legais
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
parte de substituição
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5