Documentos Principais
WHA10350437
Whatman® cellulose extraction thimbles
L × W 31 mm × 80 mm, thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
Z749850
About This Item
Código UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
embalagem
pk of 25
fabricante/nome comercial
Whatman 10350437
Whatman Article No. 28414727 (US reference)
C × L
31 mm × 80 mm
espessura
1.0 mm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)