Documentos Principais
SYND371418
Synthware vacuum jacketed Vigreux short path distillation head
joint: ST/NS 14/20, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
Sinônimo(s):
Synthware D371418, short path head, Vigreux distilling head, Vigreux Distillation Head
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.295,00
R$ 1.295,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.295,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
R$ 1.295,00
Check Cart for Availability
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
D371418
profundidade de imersão
25 mm
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)