W779865
L-cisteína
99%, FG, produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]/D 5.7 to 6.8° (Ph. Eur. (2.2.7))
Impurezas
≤10 ppm heavy metals (Ph. Eur. (2.4.8))
≤200 ppm ammonium (Ph. Eur. (2.4.1))
resíduo de ignição
≤0.1% (Ph. Eur. (2.2.14))
perda
8-12% loss on drying
traços de cátion
As: ≤1 ppm (Ph. Eur. (2.4.2))
Pb: ≤5 ppm
adequação
clear, colorless for appearance of solution (Ph. Eur. (2.2.1))
positive for identity (Ph. Eur. (2.2.24))
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
faint
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
chave InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)