30120
L-Cysteine hydrochloride
≥99.0% (RT)
Sinônimo(s):
L-Cysteine hydrochloride (1:1)
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Cysteine hydrochloride, anhydrous, ≥99.0% (RT)
Ensaio
≥99.0% (RT)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +6.4±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
Impurezas
≤0.5% foreign amino acids
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤1.0% loss on drying
cor
white
pf
174.1-174.7 °C
solubilidade
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
chave InChI
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Drug delivery systems: A study utilized L-Cysteine HCl in the formulation of mixed micelles for the enhanced delivery of carvedilol, a cardiovascular drug, illustrating its utility in improving solubility and bioavailability of pharmaceutical compounds (Öztürk et al., 2022).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1