Documentos Principais
W6667
D-Glucose-2-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Dextrose-2-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
grau
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
atividade óptica
[α]25/D +52.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
150-152 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i5+1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-UKLRSMCWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)