Documentos Principais
W524018
Sigma-Aldrich
o-tert-Butylcyclohexyl acetate, mixture of isomers
≥99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H10OC(O)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
p.e.
221 °C (lit.)
221 °C/755 mmHg (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
woody; fruity; citrus
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC1CCCCC1C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-8-6-5-7-10(11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
FINOAUDUYKVGDS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)