Documentos Principais
W393899
Sigma-Aldrich
Nopol
≥98%, FG
Sinônimo(s):
10-Hydroxymethylene-2-pinene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18O
Número CAS:
Peso molecular:
166.26
Número FEMA:
3938
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
02.141
NACRES:
NA.05
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsamic; citrus; pine; sweet
cadeia de caracteres SMILES
OCCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3
chave InChI
ROKSAUSPJGWCSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements