347736
4-tert-Butylcyclohexyl acetate, mixture of cis and trans
99%
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
228-230 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC1CCC(CC1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
MBZRJSQZCBXRGK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)