464473
2-Hexyl-1-decanol
97%
Sinônimo(s):
2-Hexyldecanol, 2-Hexyldecyl alcohol, 2-Octyl-1-octanol, Guerbet hexadecanol, Hexyldecanol, Hexyldecyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
pb
193-197 °C/33 mmHg (lit.)
pf
−21-−15 °C (lit.)
densidade
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
chave InChI
XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
318.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves