Documentos Principais
W523704
Sigma-Aldrich
Rose oil,Turkish
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12164502
fonte biológica
Rosa spp.
origem
France origin
índice de refração
n20/D 1.4570
densidade
0.861 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
oily; rose
Características e benefícios
A fragrance material extracted from "Mon" rose flowers grown in northeastern Thailand utilizing a state-of-the-art technology wherby oils are prepared at ambient temperature and without the use of high vacuum, alcohol or hexane. The clear dark red mobile liquid possesses the aroma properties of fresh rose blossom. Mon Rose Oil is insoluble in water, and soluble in ethanol and vegetable oils.
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 82-82 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)