Documentos Principais
Z190373
Supelco
Aldrich® flask-type sprayer
size 75 mL
Sinônimo(s):
Chemical Resistant Spray Flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.451,00
R$ 1.451,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.451,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
R$ 1.451,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamanho
75 mL
Descrição geral
75 mL Erlenmeyer flask with sprayer head (#15 Ace-Thred)
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)