W510505
Undecane
≥99%
Sinônimo(s):
n-Undecane, Hendecane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
5.4 (vs air)
pressão de vapor
<0.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
196 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
faint
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
chave InChI
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation and Performance Study of n-Undecane Phase Change Cold Storage Material.: This study focuses on the preparation and performance of n-undecane as a phase change material for cold storage applications. The research highlights its thermal properties and potential use in energy storage systems, offering advancements in material science and energy efficiency (Yan et al., 2024).
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?