densidade de vapor
4.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥95%
forma
liquid
temperatura de autoignição
410 °F
Lim. expl.
2.6 %
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
n20/D 1.412
pb
170.0-182.0 °C
174 °C (lit.)
pf
−30 °C (lit.)
densidade
0.730 g/mL at 20 °C
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46.0 °C - closed cup