Documentos Principais
M19600
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
98%
Sinônimo(s):
Anisylacetone
Selecione um tamanho
10 G
R$ 226,00
R$ 226,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 226,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
1869592
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 226,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
p.e.
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
pf
8 °C (lit.)
densidade
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)