Documentos Principais
W248099
Sigma-Aldrich
Fenchyl alcohol
natural, ≥97%, FG
Sinônimo(s):
Fenchol
Selecione um tamanho
W248099-SAMPLE-K
R$ 347,00
100 G
R$ 468,00
1 KG
R$ 2.335,00
R$ 347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W248099-SAMPLE-K
R$ 347,00
100 G
R$ 468,00
1 KG
R$ 2.335,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número FEMA:
2480
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
02.038
NACRES:
NA.21
R$ 347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.510
Ensaio
≥97%
pf
39.0-45.0 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
camphoraceous; woody; pine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@](C)(C1)[C@@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
chave InChI
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)