Documentos Principais
W433500
Sigma-Aldrich
Tridecanal
≥95%, stabilized
Sinônimo(s):
Tridecyl aldehyde
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11CHO
Número CAS:
Peso molecular:
198.34
Número FEMA:
4335
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
Ensaio
≥95%
contém
0.05-1.00% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
132-136 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
waxy; citrus
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h13H,2-12H2,1H3
chave InChI
BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tridecanal is volatile flavor aldehyde reported to be present in cucumber[1] and coriander leaf.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
1-Tetradecanol 97%
Sigma-Aldrich
185388
1-Tetradecanol
Heptanal ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W254002
Heptanal
1-Butanol ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W217820
1-Butanol
Octanal 99%
Sigma-Aldrich
O5608
Octanal
Volatile flavour components of coriander leaf.
Macleod AJ & Islam R.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 27(8), 721-725 null
Identification of some volatile compounds from cucumber.
Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(4), 717-718 (1974)
Karolina Wieszczycka et al.
Photochemistry and photobiology, 91(4), 786-796 (2015-03-13)
The goal of the research was to study the reactivity of the hydrophobic 2- and 3-pyridineketoximes under exposure to UV-VIS light. The photodegradation was conducted in both toluene and heptane for 10 h under atmosphere of argon. Ten-hour irradiation experiments demonstrated