Documentos Principais
W424001
Sigma-Aldrich
(±)-sec-Butylamine
99%
Sinônimo(s):
(±)-2-Aminobutane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(NH2)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
73.14
Número FEMA:
4240
Beilstein:
1361345
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
11.005
fonte biológica
synthetic
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.3928 (lit.)
pb
63 °C (lit.)
pf
−72 °C (lit.)
densidade
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
fishy
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
chave InChI
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)