Documentos Principais
W385409
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-3-methylbutan-1-ol
≥98%, FG
Sinônimo(s):
3-Mercapto-3-methylbutanol
Selecione um tamanho
W385409-SAMPLE-K
R$ 1.488,00
25 G
R$ 2.554,00
100 G
R$ 9.597,00
R$ 1.488,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W385409-SAMPLE-K
R$ 1.488,00
25 G
R$ 2.554,00
100 G
R$ 9.597,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12OS
Número CAS:
Peso molecular:
120.21
Número FEMA:
3854
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.137
NACRES:
NA.21
R$ 1.488,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.480
densidade
0.985 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
meaty
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(S)CCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
GBCGIJAYTBMFHI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)