W504009
Amyl acetate
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Pentyl acetate, Amyl acetate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
680 °F
714 °F
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
p.e.
142-149 °C (lit.)
pf
−100 °C (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
banana; ethereal; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
41 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?