Documentos Principais
W375420
Sigma-Aldrich
Vanillin isobutyrate
natural, ≥98%, FG
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CHO)
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Número FEMA:
3754
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
9.811
fonte biológica
botanical
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
creamy; nutmeg; fruity; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(14)16-10-5-4-9(7-13)6-11(10)15-3/h4-8H,1-3H3
chave InChI
BGKAKRUFBSTALK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
168 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)