Documentos
W412333
Sigma-Aldrich
(E)-Geranyl valerate
≥97%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
238.37
Número FEMA:
4123
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.150
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; pineapple; rose
InChI
1S/C15H26O2/c1-5-6-10-15(16)17-12-11-14(4)9-7-8-13(2)3/h8,11H,5-7,9-10,12H2,1-4H3/b14-11+
chave InChI
CVSWGLSBJFKWMW-SDNWHVSQSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3