Documentos Principais
W310808
Sigma-Aldrich
Vanillin acetate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate
Selecione um tamanho
W310808-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 380,00
1 KG
R$ 1.226,00
5 KG
R$ 5.668,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W310808-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 380,00
1 KG
R$ 1.226,00
5 KG
R$ 5.668,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H3-4-(CHO)-2-OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número FEMA:
3108
Número CE:
Conselho da Europa nº:
225
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.035
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
pf
77-79 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
creamy; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Artigos
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor