Merck
Pular para
123714
4-(Benzyloxy)benzaldehyde
97%
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
25 g
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 708,00
Sobre este item
Fórmula linear:
C6H5CH2OC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-527-2
Beilstein/REAXYS Number:
1242385
MDL number:
Assay:
97%
R$ 708,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
97%
mp
71-74 °C (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,11H2
InChI key
ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Benzyloxy)benzaldehyde was used in the synthesis of (5-fluoro-(2R*,3S*)-2,3-bis(4-hydroxyphenyl)pentanenitrile),an estrogen receptor β-selective ligand.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
470112459690163619
description
97%
description
95%
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
95%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
71-74 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
62-64 °C (lit.)
functional group
phenyl, aldehyde
functional group
aldehyde, fluoro
functional group
phenyl, ether, hydroxyl
functional group
phenyl, aldehyde
4-(Benzyloxy)benzaldehyde
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Benzyloxy)benzaldehyde
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)