Documentos Principais
54039-U
Supelco
SPE tube
10%AGNO3/44%H2SO4/SI, volume 12mL
Sinônimo(s):
12mL 10% silver nitrate/44% sulfuric acid SPE tube
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
12mL 10%AGNO3/44%H2SO4/SI SPE Tube, pk of 20 ea
embalagem
pk of 20 ea
Nível de qualidade
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)