Documentos Principais
W368806
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl benzoate
≥97%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
(Z)-3-hexen-1-yl benzoate, Hexenyl-cis-3-benzoate
Selecione um tamanho
W368806-SAMPLE-K
R$ 334,00
100 G
R$ 512,00
1 KG
R$ 1.839,00
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W368806-SAMPLE-K
R$ 334,00
100 G
R$ 512,00
1 KG
R$ 1.839,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
204.26
Número FEMA:
3688
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11778
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.806
NACRES:
NA.21
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥97%
contém
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
105 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; woody; floral
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-2-3-4-8-11-15-13(14)12-9-6-5-7-10-12/h3-7,9-10H,2,8,11H2,1H3/b4-3-
chave InChI
BCOXBEHFBZOJJZ-ARJAWSKDSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaoyao Peng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(11) (2019-05-31)
Feijoa is an aromatic fruit and the essential oil from feijoa peel could be a valuable by-product in the juicing industry. An initial comparison of the essential oil extraction methods, steam-distillation and hydro-distillation, was conducted. The volatile compounds in the
Yaoyao Peng et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 129, 108873-108873 (2020-02-11)
The phenolic compounds and aroma active compounds in feijoa (Acca sellowiana (O.Berg) Burret) juice from four New Zealand grown cultivars (Apollo, Unique, Opal Star, and Wiki Tu) were investigated. A high total phenolic content (maximum 1.89 mg GAE/mL juice) and significant
Béla P Molnár et al.
Frontiers in physiology, 9, 323-323 (2018-04-19)
Insects use sensitive olfactory systems to detect relevant host volatiles and avoid unsuitable hosts in a complex environmental odor landscape. Insects with short lifespans, such as gall midges (Diptera: Cecidomyiidae), are under strong selection pressure to detect and locate suitable