Documentos Principais
W299618
Sigma-Aldrich
Rum ether
Sinônimo(s):
Ethyl oxyhydrate
Selecione um tamanho
W299618-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 423,00
8 KG
R$ 1.329,00
4 KG
R$ 1.384,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W299618-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 423,00
8 KG
R$ 1.329,00
4 KG
R$ 1.384,00
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2996
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
índice de refração
n20/D 1.366 (lit.)
p.e.
76 °C (lit.)
densidade
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
whiskey; wine-like
Descrição geral
Rum ether is a complex mixture of volatile substances that can be used as a flavoring agent for its rum-like odor/flavor.[1]
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE. 500): rum ether.
Silano V, et al.
EFSA Journal, 15(8), e04897-e04897 (2017)