Documentos Principais
W358800
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedithiol
≥96%, FG
Sinônimo(s):
1,3-Dimercaptopropane, Trimethylene dimercaptan
About This Item
Fórmula linear:
HS(CH2)3SH
Número CAS:
Peso molecular:
108.23
Número FEMA:
3588
Beilstein:
1071197
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11929
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.076
Organoléptico:
meaty; sulfurous
grau:
FG
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
5 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
169 °C (lit.)
pf
−79 °C (lit.)
densidade
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
meaty; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
chave InChI
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)