Documentos Principais
W389706
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥95%
Sinônimo(s):
Isopropyl mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHSH
Número CAS:
Peso molecular:
76.16
Número FEMA:
3897
Beilstein:
605260
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.197
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
455 mmHg ( 37.8 °C)
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
57-60 °C (lit.)
pf
−131 °C (lit.)
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
meaty; onion; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Propanethiol is a volatile sulfur compound that is reported to occur in irradiated beef.[1]
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-23.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Irradiation flavor and the volatile components of beef.
Wick EL, et al.
Advances in Chemistry Series, 12?25, 12?25-12?25 (1967)