157872
1,3-Dithiane
97%
Sinônimo(s):
m-Dithiane (7CI), m-Dithiane (8CI)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
52-54 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CSCSC1
InChI
1S/C4H8S2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H2
chave InChI
WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup